Läs mer
Rasagilinmesylat, TRC
Produktkod. 30009500
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009500 250 mg
17948684 500 mg
17929094 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009500 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR126000250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161735-79-1
Molekylformel C12 H13 N . C H4 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 267.34
Synonym (1R)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine Methanesulfonate (1:1), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-N-2-propynyl-, (1R)-, methanesulfonate (9CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-N-2-propynyl-, (R)-, methanesulfonate, Rasagiline mesylate, Rasagiline methanesulfonate, TV 1012, TVP 1012
IUPAC-namn metansulfonsyra; (1R)-N-prop-2-ynyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amin
LEDER CS(=O)(=O)O.C#CCN[C@@H]1CCc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rasagiline Mesylate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m1./s1
Formel vikt 267.0929
Procent renhet >95%