Läs mer
Novus Biologicals™ RASGEF1B 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18555602 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18555602 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18555602 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00153020T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Signal Transduction
Mål RASGEF1B
Synonym RasGEF domain family, member 1 B, ras-GEF domain-containing family member 1 B
Gensymbol RASGEF1B