Läs mer
Raspberry Ketone Glucoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Raspberry Ketone Glucoside |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O7/c1-9(18)2-3-10-4-6-11(7-5-10)22-16-15(21)14(20)13(19)12(8-17)23-16/h4-7,12-17,19-21H,2-3,8H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 326.1366 |