Läs mer
Abnova™ RASSF1 Recombinant Protein
Produktkod. 16116332
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Produktkod. 16116332
Brand: Abnova™ H00011186P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_009113.3
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 11186
Molekylvikt (g/mol) 55.33
Namn RASSF1 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MGEAEAPSFEMTWSSTTSSGYCSQEDSDSELEQYFTARTSLARRPRRDQDEPVEWETPDLSQAEIEQKIKEYNAQINSNLFMSLNKDGSYTGFIKVQLKLVRPVSVPSSKKPPSLQDARRGPGRGTSVRRRTSFYLPKDAVKHLHVLSRTRAREVIEALLRKFLVVDDPRKFALFERAERHGQVYLRKLLDDEQPLRLRLLAGPSDKALSFVLKENDSGEVNWDAFSMPELHNFLRILQREEEEHLRQILQKYSYCRQKIQEALHACPLG
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias 123F2/NORE2A/RASSF1A/RDA32/REH3P21
Vanligt namn RASSF1
Gensymbol RASSF1
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution