Läs mer
R&D Systems™ Rat AGTR-2 (NP_036626.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18768669
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18768669 10 μg
1 options
Produktkod. 18768669 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2976
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen AGTR-2
Tillträdesnummer NP_036626.1
Gen-ID (Entrez) 186
Gene Alias AGTR2, Angiostensin Receptor, angiotensin II receptor, type 2, Angiotensin II type-2 receptor, angiotensin receptor 2, AT2, AT2ATGR2, AT2R, MR x 88, MR x 88 type-2 angiotensin II receptor
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Rat
Kvantitet 10 μg