Läs mer
Abnova™ Rat Alb native Protein from rat serum
Produktkod. 16222280
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16222280 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16222280 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer P5371.100mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used for SDS-PAGE
Specifikationer
För användning med (applikation) SDS-PAGE
Gen-ID (Entrez) 24186
Namn Alb (Rat) Native Protein
Beredningsmetod Native protein from rat serum, fraction V
Kvantitet 100 mg
Förvaringskrav Store at 4°C. This product is stable for at least 3 months.
Regulatorisk status RUO
Gene Alias Alb1/Albza
Vanligt namn Alb
Gensymbol Alb
Art Rat
Protein Tag None
Uttryckssystem Native protein from rat serum, fraction V
Form Lyophilized
Renhet eller kvalitetsklass 100% by agarose electrophoresis