Läs mer
Rat anti-Mouse IgG1, Clone: A85-3, Secondary Antibody, BD
Brand:  BD Biosciences 553445
Produktkod. 15837228
  • 3465.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
X
Host Species: Rat
Clone: A85-3
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Mouse
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Rat anti-Mouse IgG1
A85-3
Rat
0.5 mg
Immunology
Mouse
Monoclonal
0.5mg/mL
Affinity Purified
RUO
Secondary
IgG2a κ