Läs mer
Rat Anti-Mouse IgG1, Clone: X56, Secondary Antibody, BD
Brand:  BD Biosciences 550874
Produktkod. 15816418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3270.00 SEK
    3231.40 SEK / Varje
    Save 38.60 SEK
    1% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
The X56 antibody reacts specifically with mouse IgG1 of Igh-C[a] and Igh-C[b] haplotypes. It does not react with other Ig isotypes.
Host Species: Rat
Clone: X56
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Mouse
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Rat Anti-Mouse IgG1
X56
APC
0.1 mg
Immunology
Mouse
Monoclonal
0.2mg/mL
Rat
RUO
Secondary
IgG1 κ