missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rat anti-Mouse IgG2a Heavy Chain Secondary Antibody (LO-MG2a-7), DyLight 350, R&D Systems™

Produktkod. 30230120 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30230120 0.25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30230120 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268435UV
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody

IgG2a Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgG2a Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG2a Heavy Chain
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona LO-MG2a-7
Konjugera DyLight 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Rat
Immunogen Purified IgG from BALB/c mice
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.25 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.