Läs mer
Rat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 488 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Rat Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-72765G
Produktkod. 18421657
  • 3550.00 SEK / 0.50ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG (H+L)
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit IgG whole molecule
0.5 mL
Adaptive Immunity, Immunology
Rabbit
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
DyLight 488
Rat
Multi-step
RUO
Secondary
Store at 4°C in the dark.