Läs mer
Novus Biologicals™ Rat Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Produktkod. 18797053 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. 18797053
Brand: Novus Biologicals™ NB82060713
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Rat Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from rat. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Nervous
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Renhet Protein
Testspecificitet Membrane Protein - Rat Normal Tissue: Brain
Cellulär fraktion Membrane
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Rat
Värd art Rat
Koncentration 2 mg/mL
Produkttyp Rat Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only