Läs mer
R&D Systems™ Rat CXCL3/CINC-2 alpha/beta DuoSet ELISA
Beskrivning
The Rat CXCL3/CINC-2 alpha/beta DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies rat CXCL3/GRO gamma/CINC-2/DCIP-1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 15 x 96-brunnsplattor |
| Konjugera | Biotin |
| Analysintervall | 31.20 to 2000 pg/mL |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 171551 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |