missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Råtta E-Selectin ELISA Utrustning
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
E-Selectin från råtta kvantifierar E-Selectin från råtta i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant E-Selectin från råtta.
Leukocyter fäster vid blodkärlendotelet under extravasation i postkapillära venoler i lymfkörtlar. Dessutom uppstår leukocytadhesion i kapillärerna och små venoler på vilken plats som helst i kroppen efter inflammation. Detta svar är omedelbart och involverar en kaskad av adhesionsreceptorer. Vid endotelytan deltar medlemmar av selektin- och immunoglobulinsuperfamiljerna i denna kaskad. Selectiner är cellytelektiner av C-typ som spelar en roll i leukocytadhesion till blodkärlsväggens endotel. E-selektin (CD62E) är ett endotelcellsspecifikt selektin som uttrycks först efter aktivering med proinflammatoriska cytokiner. In vitro-experiment har visat att IL-1, TNFalfa och bakterieväggkomponenter som lipopolysackarider inducerar transkriptionen av E-selektin i en NFkB-beroende signaleringskaskad. E-selektin har associerats med blodkärlendotel i olika inflammatoriska situationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | CD62-antigenliknande familjemedlem E; CD62E; e selektin; Elam; ELAM1; ELAM-1; endoteladhesionsmolekyl 1; endotelleukocytadhesionsmolekyl 1; ESEL; E-selektin; LECAM2; leukocytendotelcelladhesionsmolekyl 2; leukocyt-endotelcelladhesionsmolekyl 2; RP1-117P20.2; Sele; selektin E; selektin E (endoteladhesionsmolekyl 1); selektin, endotelcell |
| Analysintervall | 0,13 till 20 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.13 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 25544 |
| Gensymbol | VÄLJ |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering