Läs mer
Proteintech™ Råtta FABP1 ELISA Utrustning
Produktkod. 16821656 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Råtta
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Målarter unitSize
16821656 Råtta 96 tester
1 options
Produktkod. 16821656 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE2001196T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE20011 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). FABP1 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogent FABP1.
  • Analysen känner igen FABP1 från råtta. En antikropp specifik för FABP1 har förbelagts på mikrobrunnarna. FABP1-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för rått-FABP1 för att detektera det fångade rått-FABP1-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Fettsyrabindande protein 1 (FABP1, även känd som L-FABP) är ett 14 KDa cytosoliskt protein som uttrycks rikligt i levern.
  • Det kan binda fettsyror och många andra molekyler och är involverat i upptag, transport och metabolism av cellulära långkedjiga fettsyror och andra lipidligander. Högre FABP1-serumnivå har associerats med leverskada.
  • Nivåer av FABP1 kan vara till hjälp som en biomarkör för metaboliska störningar och nedsatt funktion av hepatocyter.
Specifikationer
Tillträdesnummer BC086947
Analysintervall 78,1 till 5000 pg/ml
Analyskänslighet 8.1 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Råtta
Gen-ID (Entrez) 24360
Värd art Råtta
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P02692
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Human Adiponectin ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine