Läs mer
Invitrogen™ Råtta Gamma Globulin
Produktkod. 11809230
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11809230 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 11809230 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 31885
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
Råttkontroll
Koncentrationen kan variera något från parti till parti, se lot-specifikt datablad för exakt koncentration. Förvaring: Efter öppning, späd ut endast tillräckligt med antikroppar för en enda dags användning. Ursprungsland: USA.
Rått-IgG är en typ av immunglobulin G (IgG)-antikropp som ofta används inom vetenskaplig forskning och diagnostik. Den produceras av råttor som svar på främmande antigener och används i stor utsträckning som ett verktyg för att upptäcka och mäta närvaron av specifika proteiner eller andra molekyler i biologiska prover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Form Vätska
Produkttyp Rat Gamma Globulin
Kvantitet 10 mg
Koncentration 11.3 mg/mL
Formulering PBS utan konserveringsmedel; pH 7,6
För användning med (applikation) Kontroll, chipanalys, immunfällning, flödescytometri
Isotyp Ig