Learn More
Gibco™ Rat Glial Prekursorceller
Description
Färdigt att använda system: Vid spridning i StemPro™ NSC-SFM,> 80 % av cellerna behåller sin odifferentierade fenotyp, goda cellviabilitet efter upptining (≥ 50%) och stödjer differentiering till oligodendrocyter och astrocyter. Gibco™ Rat Glial Precursor Cells (GPC) ger forskare enkel tillgång till högkvalitativa celler och eliminerar tiden och ansträngningen att isolera dessa mycket känsliga celler i huset. Glialprekursorceller isoleras från cortex hos nyfödda Sprague-Dawley råttor. Cellerna isoleras under sterila förhållanden, expanderas fullständigt StemPro™ NSC SFM och kryokonserverad vid passage 2 (P2). Varje injektionsflaska innehåller 1x 10 6 celler/ml livsdugliga celler (efter upptining) som kan expanderas en gång för att ge> 2-faldig ökning av celler. Vid spridning i StemPro™ NSC SFM,> 80 % av cellerna behåller sin odifferentierade fenotyp och kan differentieras till Oligodendrocyter och Astrocyter. Gliala prekursorceller är de begränsade progenitorerna, och majoriteten av deras nedströms avkomma är oligodendrocyter och astrocyter. Oligodendrocyter producerar myelin för att skydda nervceller och säkerställa korrekt signalöverföring. Demyelinisering är involverad i kritiska sjukdomar, såsom multipel skleros, Addison-Schilders sjukdom (ALD) etc.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvaras i flytande kväve. |
| Åldras | Nyfödd (14 dagar eller mindre) |
| Celltyp | Gliala prekursorceller |
| Art | Råtta |
| Vävnad | Bark |
| Antal celler | 1 x 10 6 |
| Kvantitet | 1 x 106 celler |
| Testad för | Cellrenhet, Differentieringspotential, Sterilitet, Viabilitet, Mykoplasma |