Läs mer
Invitrogen™ Rat Ig Isotyping Obelagd ELISA Kit med tallrikar
Beskrivning
Råttimmunoglobulin(Ig) obestruket ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att upptäcka och identifiera rått Igs tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Supernatant |
| Målarter | Råtta |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Kit Innehåll | Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86) |
| Etikett eller färgämne | HRP |
| Kvantitet | 10 x 96 tester |
| Regulatorisk status | RUO |
| Visa mer |