Läs mer
Invitrogen™ IgA råtta obelagd ELISA Kit med tallrikar
Produktkod. 15510917
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
2 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15510917 2 x 96 tester Paket med 2
15540917 10 x 96 tester Paket med 10
15520917 20 x 96 tester Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15510917 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 885048022
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För kvantitativ detektion av rått-IgA.
Råttan totalt immunoglobulin G (IgG) obelagd ELISA Satsen innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av totalt IgG från råtta. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Rat IgA is an essential immunoglobulin isotype that is predominantly present in mucosal secretions like colostrum, saliva, and tears. It acts as a crucial defense mechanism against pathogens that enter the body through mucosal surfaces. Rat IgA is made up of two heavy chains and two light chains, with a molecular weight of approximately 170 kDa. It is produced by B cells in response to antigenic stimulation and has the ability to bind to various antigens, including bacteria, viruses, and toxins. Rat IgA functions by neutralizing these pathogens and preventing their attachment to mucosal surfaces, which helps to reduce the risk of infection. It also activates complement and recruits immune cells to the site of infection, further enhancing the immune response. Rat IgA is widely used as a research tool in immunology and infectious disease studies and has been produced for therapeutic applications such as in the treatment of inflammatory bowel disease and mucosal infections. Overall, Rat IgA is a critical component of the immune system and plays a crucial role in protecting the body against mucosal infections.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 16-1000 ng/mL
Analyskänslighet 16 ng/mL
Innehåll och lagring Capture Antibody Concentrate
Detection Antibody Concentrate
Rat IgA isotype control (standard), lyophilized, 2,000 ng/mL upon reconstitution
Phosphate Buffered Saline Concentrate (PBS)
Assay Buffer A Concentrate (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
96 Well Plate included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Uncoated ELISA Kit with Plates
Produkttyp ELISA
Provtyp Cellkultursupernatant, Plasma, Serum
Målarter Råtta
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Absorbance Microplate Reader
Gene Alias Immunoglobulin A; ImmunoglobulinAImmunoglobulin A; ImmunoglobulinA;
Kit Innehåll Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated, HRP-conjugated antibody, Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples, 10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Diluent: Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme, Substrate: 1X TMB Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 2 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Immunglobulin A
Mål IgA
Testtid 1 hr 45 min
Total analystid 24 hr 30 min
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning