Läs mer
Proteintech™ Råtta IL-1 beta ELISA Utrustning
Produktkod. 16861646 Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Råtta
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. 16861646
Brand: Proteintech™ KE2000596T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
KE20005 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). IL1-betan ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen IL-1 beta.
  • Analysen känner igen IL1-beta från råtta. En antikropp specifik för IL1-beta har förbelagts på mikrobrunnarna.
  • IL-1 beta-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för IL-1 beta för att detektera det infångade IL-1 betaproteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Sterptravidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Interleukin-1 är ett pro-inflammatoriskt cytokin med flera biologiska effekter. IL1-genfamiljen kodar för tre proteiner: IL1 -alfa IL1- beta och deras naturligt förekommande hämmare IL1-RN. Interleukin 1 beta(IL1-beta), huvudsakligen producerad av blodmonocyter och vävnadsmakrofager, har varit inblandad i att mediera både akut och kronisk inflammation.
  • IL1-beta är känt för att vara involverat i en mängd olika cellulära aktiviteter, inklusive cellproliferation, differentiering och apoptos. IL1-beta växer fram som en nyckelmediator för karcinogenes som kännetecknar interaktioner mellan värd och miljö.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_113700
Analysintervall 31,25 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet 12.5 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Råtta
Gen-ID (Entrez) 24494
Värd art Råtta
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID Q63264
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Rat IL-1 beta ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine