Läs mer
Proteintech™ Råtta IL-10 ELISA Utrustning
Produktkod. 16841646 Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Råtta
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
KE20003 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Råttan IL10 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen råtta IL10.
  • Analysen känner igen rått-IL10. En antikropp specifik för rått-IL10 har förbelagts på mikrobrunnarna. Rått-IL10-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för rått-IL10 för att detektera det fångade rått-IL10-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Interleukin 10 är ett viktigt antiinflammatoriskt cytokin som spelar viktiga roller som en negativ regulator av immunsvar mot mikrobiella antigener. IL10 utsöndras huvudsakligen av makrofager, men även av T-hjälpare 1 (Th1) och Th2-lymfocyter, dendritiska celler, cytotoxiska T-celler, B-lymfocyter, monocyter och mastceller.
  • Det nedreglerar uttrycket av Th1-cytokiner, MHC klass II-antigener och samstimulerande molekyler på makrofager. Det förbättrar också B-cellsöverlevnad, proliferation och antikroppsproduktion.
  • IL10 kan blockera NF-κ B-aktivitet och är involverad i regleringen av JAK-STAT-signalvägen. IL10-aktivitet medieras av IL10-receptorn (IL10R) som är en medlem av klass II-cytokinreceptorfamiljen.
Tekniske data
Tillträdesnummer NM_012854
Analysintervall 62,5 till 4000 pg/ml
Analyskänslighet 2.1 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Råtta
Gen-ID (Entrez) 25325
Värd art Råtta
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P29456
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Rat IL-10 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faresætning
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Sikkerhedssætning
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.