Läs mer
Invitrogen™ Råtta IL-10 ELISA Utrustning
Kvantitet:
96 tester
Beskrivning
Rått-IL-10 kvantifierar rått-IL-10 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant rått-IL-10.
IL-10 kodar för ett protein som fungerar som ett cytokin och som primärt produceras av monocyter, med viss produktion av lymfocyter. Detta cytokin har olika effekter på immunreglering och inflammation, inklusive nedreglering av uttrycket av Th1-cytokiner, MHC klass II Ags och samstimulerande molekyler på makrofager. Det förbättrar också B-cellsöverlevnad, proliferation och antikroppsproduktion. Dessutom kan IL-10 blockera NF-kappa B-aktivitet och är involverad i regleringen av JAK-STAT-signalvägen. Knockoutstudier på möss har föreslagit att detta cytokin är en viktig immunoregulator i tarmkanalen. Mutationer i denna gen har associerats med en ökad känslighet för HIV-1-infektion och reumatoid artrit. Sjukdomar associerade med IL10 inkluderar graft-versus-host-sjukdom och humant immunbristvirus typ 1.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | CSIF; cytokin; cytokinsyntesinhiberande faktor; GVHDS; H-IL-10; il 10; IL10; IL-10; IL-10 prekursor; IL10A; ILIOX; ILN; interleukin; interleukin 10; Interleukin10; interleukin-10; MGC126450; MGC126451; RP11-262N9.1; T-celltillväxthämmande faktor; TGIF |
| Analysintervall | 10 till 6 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 10 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 25325 |
| Gensymbol | IL10 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |