Läs mer
R&D Systems™ Rat IL-11 (NP_598203.4) VersaClone cDNA
Produktkod. 18791027
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18791027 10 μg
1 options
Produktkod. 18791027 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3120.00 SEK
    2947.35 SEK / 10µg
    Save 172.65 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Specifikationer
Gen IL-11
Tillträdesnummer NP_598203.4
Gen-ID (Entrez) 3589
Gene Alias Adipogenesis inhibitory factor, AGIFoprelvekin, IL-11 Oprelvekin, interleukin 11, interleukin-11
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Kvantitet 10 μg