Läs mer
Invitrogen™ IL-17A råtta obelagd ELISA Kit med tallrikar
Beskrivning
Innehåller
- Capture Antibody: Förtitrerad, renad antikropp
- Detektionsantikropp. Förtitrerad, biotinkonjugerad antikropp
- Standard. Rekombinant cytokin för generering av standardkurvor och kalibrering av prover
- ELISA/ELISPOT Beläggningsbuffertpulver. Denna färdiga-start! ELISA Setet kan innehålla ELISA/ELISPOT beläggningsbuffertpulver (rekonstituera till 1L med dH20 och filter (0,22 uM)) eller 10X PBS ELISA Beläggningsbuffert (Späd 1 del 10X buffert till 9 delar dH20).
- Analysspädningsmedel. 5X koncentrerad
- Detektionsenzym. Förtitrerad Avidin-HRP
- Substratlösning. Tetrametylbensidin (TMB) substratlösning
Råttinterleukin 17A (IL-17A) obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av rått-IL-17A. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | Q61453 |
| Analysintervall | 2-200 pg/mL |
| Analyskänslighet | 2 pg/mL |
| Konjugera | Biotin |
| Produkttyp | ELISA Utrustning |
| Provtyp | Serum, Supernatant |
| Målarter | Råtta |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 301289 |
| Visa mer |
Endast för forskning