Läs mer
Invitrogen™ Råttinsulin ELISA Utrustning
Beskrivning
Råttan insulin ELISA kvantifierar Rt-insulin i råttserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Rt-insulin. Metodens princip Råttan Insulin fastfas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P01322 |
| Analysintervall | 4,69 till 300μ IE/ml |
| Analyskänslighet | 5μ IE/ml |
| Kalibreringsområde | 5μ IE/ml till 300μ IE/ml |
| Beskrivning | Insulin ELISA Kit, 96 analyser, 1 kit, råttarter, hormoner och receptorer Proteinfamilj, kolorimetrisk detektionsmetod, enzymkopplad immunosorbentanalys designad för kvantifiering och detektion av insulin i prover |
| Detekterbara analyter | Rått-, mus-, human-, svin- och bovininsulin och proinsulin, råttinsulin i serum, plasma och cellodlingsmedia |
| Analysera | Fastfas smörgås ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Produkttyp | ELISA |
| Visa mer |