Läs mer
Proteintech™ Råtta MCP-1/CCL2 ELISA Utrustning
Produktkod. 16801656 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Råtta
Produktkod. Målarter
16801656 Råtta
1 options
Produktkod. 16801656 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE2000996T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE20009 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Råttan MCP-1/CCL2 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen råtta MCP-1/CCL2.
  • Analysen känner igen rått-MCP-1/CCL2. En antikropp specifik för rått-MCP-1/CCL2 har förbelagts på mikrobrunnarna.
  • Rått-MCP-1/CCL2-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för rått-MCP-1/CCL2 för att detektera det fångade rått-MCP-1/CCL2-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Monocytkemotaktisk protein 1 (MCP1; även känd som CCL2), är en kemokin som kan uttryckas i monocyter, makrofager och endotelceller och tillhör CC-underfamiljen av kemokiner. Kemokiner är en superfamilj av utsöndrade proteiner involverade i immunreglerande och inflammatoriska processer.
  • Forskning har visat att uttrycket av MCP1 ökar i serum hos patienter med akut myokardit. MCP1 är uppreglerad vid många typer av CNS-skador, inklusive ischemi, blödning, trauma, infektion, hypoxi och perifer nervaxotomi.
  • MCP1 har också varit inblandad i patogenesen av sjukdomar som kännetecknas av monocytiska infiltrat, såsom psoriasis, reumatoid artrit och ateroskleros.
Specifikationer
Tillträdesnummer NM_031530
Analysintervall 15,6 till 1000 pg/ml
Analyskänslighet 0.2 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Råtta
Gen-ID (Entrez) 24770
Värd art Råtta
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P14844
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Human ADAM12 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine