Läs mer
Invitrogen™ Råtta MIG/CXCL9 ELISA Utrustning
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Beskrivning
Rått-MIG/CXCL9 kvantifierar rått-MIG/CXCL9 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant råtta MIG/CXCL9.
MIG, även känd som CXCL9, är en T-cellskemoattraktant som kan induceras av gamma-interferon och som är en medlem av CXC-kemokinfamiljen av cytokiner. Denna gen är mappad till 4q21. Det noteras att även om de bäst beskrivna aktiviteterna för kemokinerna är som kemotaktiska faktorer, har kemokiner också en effekt på T-cellsaktivering, angiogenes och HIV-infektion. Medan de flesta CXC-kemokiner är kemotaktiska för neutrofiler, är MIG och INP10 ovanliga och liknande eftersom de är CXC-kemokiner som är kemotaktiska för lymfocyter och inaktiva för neutrofiler.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | BB139920; C Cmotif kemokin; C x C-motiv kemokin; CC-motiv kemokin; CCmotif kemokin; kemokin (CXC-motiv) ligand 9; CMK; crg-10; CXC; CXC-motiv kemokin; CXC-motiv kemokin 9; CXC-motiv kemokinligand 9; CXCL; Cxcl9; gamma-interferon-inducerad monokin; gamma-interferon-inducerad monokin; HuMIG; M119; MIG; monokin inducerat av gamma-interferon; monokin inducerat av interferon gamma; monokin inducerat av interferon-gamma; MuMIG; Protein m119; SCYB9; liten inducerbar cytokin B-underfamilj (Cys-X-Cys), medlem 9; liten inducerbar cytokin B9; liten inducerbar cytokin B9 |
| Analysintervall | 25 till 6 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 25 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 246759 |
| Gensymbol | CXCL9 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |