Läs mer
Rat monoclonal [SB84a] Anti-Mouse IgG2a heavy chain (Alexa Fluor™ 488), Abcam
Produktkod. 32116985 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
250 μg
Produktkod. Kvantitet
32116985 250 μg
1 options
Produktkod. 32116985 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab172324250ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Rat Monoclonal Antibody
Suitable for Flow Cyt, IHC-Fr. Ideal for fluorescent cell and tissue imaging. Cited in 2 publications.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Antigen Mouse IgG2a
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona SB84a
Konjugera Alexa Fluor 488
Formulering Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Värd art Rat
Immunogen Mouse IgG2a
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 250 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Primary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1
Frakt skick Blue Ice
Målmolekyl Mouse IgG2a