Läs mer
Gibco™ Primära kortikala astrocyter från råtta
Produktkod. 10648888
Change view
Kvantitet:
1 x 106 celler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10648888 1 x 106 celler Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10648888 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer N7745100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Primära kortikala astrocyter från råtta
Gibco Rat Primary Cortical Astrocytes are isolated and cryopreserved from the cortex of Sprague Dawley rats at day E19 of gestation. The astrocytes are passaged only once before cryopreservation and consistently yield post-thaw viability of 70% or greater. Each vial contains 1 million cells per mL and provides a flexible, ready-to-use, and quality alternative to fresh astrocytes.
Färdigt att använda system: mycket rena celler, överlägsen cellmorfologi och viabilitet efter upptining och utmärkt cellexpansion. Med GIBCO™ Primära kortikala astrocyter från råttor, vi erbjuder neurovetenskapliga forskare en idealisk, färdig att använda ersättning för nyligen isolerade astrocyter. Cellerna isoleras från cortex av Sprague-Dawley på dag E19 av dräktighet och passage en gång före kryokonservering. Varje injektionsflaska innehåller 1x 10 ^ celler/ml livsdugliga celler (efter upptining). Till skillnad från de andra kommersiellt tillgängliga primära råttastrocyterna som antingen ger cirka 50 % livsduglighet efter upptining eller bildar aggregat vid upptining, Gibco™ Primära kortikala astrocyter från råtta ger konsekvent 70 % eller mer livskraft efter upptining. Astrocyter är de största och mest talrika neurogliacellerna i hjärnan och ryggmärgen. Astrocyter är kända för att reglera den extracellulära joniska och kemiska miljön, svara på CNS-skada och spela en grundläggande roll i patogenesen av ischemisk neuronal död. Dessutom har astrocyter använts ofta i studien av neurogliala interaktioner, blod-hjärnbarriär, stroke och andra sjukdomsmodeller. Alla dessa gör astrocyter till en värdefull källa i cellbiologiska studier, vid utveckling av djurmodeller och transplantation, och potentiellt i cellterapiapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i flytande kväve, vapor-phase .
Åldras Fetalt
Celltyp Gliaceller
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Kryokonserverad
Art Råtta
Vävnad Bark
Antal celler 1 x 106 celler
Produkttyp Kortikal astrocyt från råtta
Kvantitet 1 x 106 celler
Testad för Cellrenhet, Sterilitet, Viabilitet, Mykoplasma