Läs mer
STEMCELL Technologies Rat Recombinant GM-CSF
Kvantitet:
100 μg
1000 μg
20 μg
Beskrivning
- Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) promotes the proliferation and differentiation of hematopoietic progenitor cells and the generation of neutrophils, eosinophils, and macrophages
- In synergy with other cytokines such as stem cell factor, IL-3, erythropoietin, and thrombopoietin, it also stimulates erythroid and megakaryocyte progenitor cells
- GM-CSF is produced by multiple cell types, including stromal cells, Paneth cells, macrophages, dendritic cells (DCs), endothelial cells, smooth muscle cells, fibroblasts, chondrocytes, and Th1 and Th17 cells T cells
- The receptor for GM-CSF (GM-CSFR) is composed of two subunits: the cytokine-specific α subunit (GMRα; CD116) and the common subunit βc (CD131) shared with IL-3 and IL-5 receptors
Specifikationer
Specifikationer
Namn | Colony-stimulating factor 2, CSF-2, MGI-1GM, Pluripoietic-alpha |
Kvantitet | 100 μg |
Celltyp | Dendritic Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Monocytes; Myeloid Cells |
Renhet eller kvalitetsklass | ≥95% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
STEMCELL Technologies Rat Recombinant GM-CSF
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering