Läs mer
R&D Systems™ Rat Semaphorin 3A (NP_059006.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18727738
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18727738 10 μg
1 options
Produktkod. 18727738 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8619.08 SEK
    7641.90 SEK / 10µg
    Save 977.18 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Semaphorin 3 A
Tillträdesnummer NP_059006.1
Gen-ID (Entrez) 10371
Gene Alias (semaphorin) 3 A, coll-1, collapsin 1, Hsema-I, Hsema-III, MGC133243, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, Sema III, SEMA1, Sema3A, SEMAD, SEMAIII, SEMAL, semaphorin D, Semaphorin III, semaphorin L, semaphorin-3 A, SemD
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Rat
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg