Läs mer
Invitrogen™ Råttset
Produktkod. 10347922
Change view
Mål:
Mus Set
Mus Singel
Människan singel
Mänsklig mängd
Råtta singel
Kvantitet:
1 sats
20 nmol
20 x 3 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mål Kvantitet Förpackningsstorlek
10347922 Råtta singel 20 nmol Varje
10053392 Mus Singel 20 nmol Varje
10337922 Mus Set 20 x 3 nmol Varje
10083282 Människan singel 20 nmol Varje
10093282 Mänsklig mängd 1 sats Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10347922 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 1330001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Stealth RNAi Fördesignade siRNA är utformade för att ge robust och långvarig gentystnad med minimala off-target-effekter. Stealth RNAi siRNA är modifierade syntetiska 25-mer RNA-duplexer. Vår egenutvecklade teknik säkerställer hög specificitet och stabilitet, vilket gör Stealth RNAi siRNA till ett idealiskt val för forskare som söker pålitlig och effektiv gennedbrytning hos människa, mus eller råtta.
Stealth RNAi Fördesignade siRNA möjliggör robust och långvarig gentystnad med minskade off-target-effekter. Stealth RNAi siRNA är modifierade syntetiska 25-mer RNA-duplexer. Vår egenutvecklade teknik bidrar till hög specificitet och stabilitet, vilket gör Stealth RNAi siRNA till ett utmärkt val för forskare som söker pålitlig och effektiv gennedbrytning hos människa, mus eller råtta.
Nyckelfunktioner inkluderar:
Algoritmer med högre specificitet och potens—minimerar off-target-effekter och maximerar nedslagningen av målgenerna
Förbättrad stabilitet—som är konstruerad för ökad stabilitet i serum- och cellmiljöer, vilket säkerställer långvarig gentystnad
Minimal cellulär toxicitet—utformad för att undvika immundetektion, för minskad risk för immunsvar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Beskrivning Stealth RNAi™ Fördesignat siRNA-rör, 20nmol, råttmål, bra knockdown, låga effekter utanför målet, standardrenhet, används för behandling av Parkinsons sjukdom
Formatera Provrör
RNAi typ siRNA, miRNA
Slutlig produkttyp Stealth RNAi™ Fördesignat siRNA-rör
För användning med (applikation) För behandling av Parkinsons sjukdom
Produkttyp Stealth RNAi™ Fördesignat siRNA-rör
Renhet Standard renhet
Kvantitet 20 nmol
Provstorlek 20 nmol
Mål Råtta singel