Läs mer
R&D Systems™ Rat Siglec-2/CD22 (NP_001100973.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18794979
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18794979 10 μg
1 options
Produktkod. 18794979 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8080.00 SEK
    7641.90 SEK / 10µg
    Save 438.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Siglec-2/CD22
Tillträdesnummer NP_001100973.1
Gen-ID (Entrez) 933
Gene Alias B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, Siglec2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Rat
Kvantitet 10 μg