Läs mer
Novus Biologicals™ Rat Skin Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Beskrivning
The Rat Skin Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from rat. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Vävnad | Skin |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Förvaringsbuffert | Supplied in SDS sample buffer containing 5% Beta-mercaptoethanol. |
| Testspecificitet | Rat skin tissue from outbred Sprague Dawley Albino rat |
| Värd art | Rat |
| Koncentration | 2 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |