Läs mer
Proteintech™ Råtta TGF-beta1 ELISA Utrustning
Produktkod. 16811656 Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Råtta
Produktkod. 16811656
Brand: Proteintech™ KE2001096T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE20010 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). TGF-beta1 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen TGF-beta1.
  • Analysen känner igen TGF-beta1 från råtta. En antikropp specifik för TGF-beta1 har förbelagts på mikrobrunnarna.
  • TGF-beta1-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för TGF-beta1 för att detektera det infångade TGF-beta1-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • TGF-beta är en medlem av den transformerande tillväxtfaktor beta (TGFB) familjen av cytokiner, som är multifunktionella peptider som reglerar proliferation, differentiering, adhesion, migration och andra funktioner i många celltyper.
  • TGF-beta produceras av ett antal celltyper inklusive regulatoriska T-celler, fibroblaster, epitelceller och endotelceller.
  • TGF-beta verkar synergistiskt med TGFA för att inducera transformation. Det fungerar också som en negativ autokrin tillväxtfaktor
  • TGF-beta spelar en viktig roll vid benremodellering eftersom det är en potent stimulator för osteoblastisk benbildning, vilket orsakar kemotaxi, proliferation och differentiering i engagerade osteoblaster.
  • TGF-beta tycks främja sen progression och metastasering i vissa cancerformer.
Specifikationer
Tillträdesnummer BC076380
Analysintervall 31,25 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet 3.4 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Råtta
Gen-ID (Entrez) 59086
Värd art Råtta
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
UniProt ID P17246
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Human GRP ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine