Läs mer
R&D Systems™ Rat TIMP-1 Quantikine ELISA Kit
Kvantitet:
1 tallrik
6 tallrikar
Beskrivning
The Rat TIMP-1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies rat TIMP-1 in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 37.50 - 2400pg/mL |
| Analyskänslighet | 4.5pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Korsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Rat TIMP-1 |
| Tillräckligt för | 1 x 96-well Plate |
| Målarter | Rat |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Visa mer |