Läs mer
Proteintech™ Råtta TIMP1 ELISA Utrustning
Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Råtta
Beskrivning
- Analysen känner igen råtta TIMP1. En antikropp specifik för TIMP1 har förbelagts på mikrobrunnarna. TIMP1-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för TIMP1 för att detektera det infångade TIMP1-proteinet.
- För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
- TIMP1 är en medlem av familjen matrismetalloproteinashämmare, som innehåller fyra medlemmar (TIMP1, TIMP2, TIMP3 och TIMP4). Vävnadshämmare av metalloproteinaser (TIMP) är mångfacetterade molekyler som uppvisar egenskaper utöver deras klassiska proteinashämmande funktion.
- TIMP1 har flera MMP-oberoende funktioner såsom modulering av angiogenes, främjande av cellproliferation och hämning av apoptos. TIMP1 spelar en viktig roll i cellcykelreglering och cancerprogression.
- Nyligen har kliniska studier visat att det avvikande uttrycket av TIMP1 är associerat med en ogynnsam prognos i en serie tumörer, såsom magcancer, papillärt sköldkörtelkarcinom, hudmelanom och bröstcancer.
- Under graviditet spelar TIMP1 en reglerande roll i implantationsprocessen, särskilt cytotrofoblastinvasionen av livmoderns endometrium. Under graviditet spelar TIMP1 en reglerande roll i implantationsprocessen, särskilt cytotrofoblastinvasionen av livmoderns endometrium.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_053819 |
| Analysintervall | 31,25 till 2000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 1.4 pgmL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 |
| Detektionsmetod | Smörgås ELISA , dubbel antikropp |
| Immunoassay Kit Format | Överdragen ELISA Utrustning |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Målarter | Råtta |
| Gen-ID (Entrez) | 116510 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 96TEST Rat TIMP1 ELISA Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine