Läs mer
Invitrogen™ Råtta TNF alfa obelagd ELISA Kit med tallrikar
ELISA
2300.00 SEK - 8140.00 SEK
Specifikationer
Tillträdesnummer | P16599 |
---|---|
Analysintervall | 16 till 2 000 pg/ml |
Analyskänslighet | 16 pg/mL |
Konjugera | HRP |
Produkttyp | ELISA |
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
15571117
|
Invitrogen™
88-7340-22 |
2 x 96 tester |
2300.00 SEK
Paket med 2 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
15581117
|
Invitrogen™
88-7340-76 |
20 x 96 tester |
8140.00 SEK
Paket med 20 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
15501127
|
Invitrogen™
88-7340-86 |
10 x 96 tester |
5710.00 SEK
Paket med 10 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Råtttumörnekrosfaktor alfa (TNF-α ) Obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av rått-TNF-α . Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
TNF alfa är ett multifunktionellt proinflammatoriskt cytokin som tillhör superfamiljen tumörnekrosfaktor (TNF). Detta cytokin utsöndras huvudsakligen av makrofager och binder till dess receptorer, TNFRSF1A/TNFR1 och TNFRSF1B/TNFBR. TNF alfa är involverat i regleringen av immunceller, cellproliferation, differentiering, apoptos, lipidmetabolism och koagulation. TNF-alfa existerar som en multimer av två, tre eller fem icke-kovalent kopplade enheter, men visar ett enda 17 kDa-band efter SDS-PAGE under icke-reducerande betingelser. Knockoutstudier på möss antydde också den neuroprotektiva funktionen hos TNF alfa och har observerats orsaka tumörnekros när de injiceras i tumörbärande möss. Andra funktioner hos TNF-alfa inkluderar dess roll i immunsvaret mot bakteriella, virala, parasitära och vissa svampinfektioner, såväl som dess roll i nekrosen av specifika tumörer. TNF alfa orsakar cytolys eller cytostas av vissa transformerade celler, och är synergistisk med interferon-gamma i dess cytotoxicitet. Detta cytokin har varit inblandat i en mängd olika sjukdomar, inklusive autoimmuna sjukdomar, insulinresistens och cancer.Specifikationer
P16599 | |
16 pg/mL | |
ELISA | |
Råtta | |
Kolorimetrisk mikroplattläsare | |
Csfgm, GMCSF, Gm-CSf, MGI-IGM | |
HRP | |
Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L | |
Tumörnekrosfaktor alfa, tnf-a, tnf-alfa | |
1 tim 45 min |
16 till 2 000 pg/ml | |
HRP | |
Plasma, Serum, Supernatant | |
ELISA | |
24835 | |
Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86) | |
RUO | |
2 °C till 8 °C | |
TNF alfa | |
24 timmar 30 minuter |