Läs mer
Proteintech™ Råtta totalt MMP-9 ELISA Utrustning
Produktkod. 16871646 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Råtta
Produktkod. Målarter
16871646 Råtta
1 options
Produktkod. 16871646 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE2000696T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE20006 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Råttan totalt MMP9 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen råtta totalt MMP9.
  • Analysen känner igen totalt MMP9 från råtta. En antikropp som är specifik för totalt rått MMP9 har förbelagts på mikrobrunnarna.
  • Råttans totala MMP9-protein i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för rått-total MMP9 för att detektera det infångade råtta-total-MMP9-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • Lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrigeringsvåglängden inställd på 630 nm. MMP9 (matrismetallopeptidas 9), även kallat Gelatinas B, är en medlem av matrixmetalloproteinasfamiljen (MMP).
  • MMP-familjen av enzymer består av kritiskt viktiga extracellulära matrixremodellerande proteaser vars aktivitet har varit inblandad i normal embryogenes, vävnadsremodellering och många sjukdomar såsom artrit, cancer, parodontit, glomerulonefrit, encefalomyelit, ateroskleros och vävnadssår.
  • MMP9 produceras av en mängd olika normala och transformerade celler inklusive neutrofiler, monocyter, makrofager, astrocyter, fibroblaster, osteoklaster och så vidare.
  • Transgena musmodeller rapporterar att MMP9 bidrar till hudkarcinogenes, hämmar utvecklingen av experimentella abdominala aortaaneurysmer och utlöser den angiogena switchen under karcinogenes.
Specifikationer
Tillträdesnummer NM_031055
Analysintervall 62,5 till 4000 pg/ml
Analyskänslighet 14.9 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Råtta
Gen-ID (Entrez) 81687
Värd art Råtta
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P50282
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Rat Total MMP-9 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine