missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Rat TRANCE/TRANK L (NP_476490.1) VersaClone cDNA
Beskrivning
Inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | TRANCE/TNFSF11/RANK L |
| Tillträdesnummer | NP_476490.1 |
| Koncentration | 10 μg at 0.2 μg/ μL |
| Formulering | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Infoga typ | 970 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 8600 |
| Gene Alias | CD254, CD254 antigen, ODF, OPGL, OPGLOPTB2, Osteoclast differentiation factor, Osteoprotegerin ligand, RANK L, RANKL, RANKLreceptor activator of nuclear factor kappa B ligand, Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand, sOdf, TNF-related activation-induced cytokine, TNFSF11, TRANCEODFhRANKL2, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 11, tumor necrosis factor ligand superfamily member 11 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Rat |
| Kvantitet | 10 μg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?