Läs mer
R&D Systems™ Rat TrkB (NP_036863) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | (NP_036863 |
| Gen-ID (Entrez) | 4915 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date |
| Art | Rat |
| Kvantitet | 10 μg |