Läs mer
Invitrogen™ RAT TWEAK R ELISA Utrustning
Produktkod. 16636523
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16636523
Brand: Invitrogen™ ERA58RB
ELISA
Rått TWEAK R kvantifierar rått TWEAK R i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant råtta TWEAK R.
TWEAK är en medlem av TNF-familjen och beskrevs först som en svag inducerare av apoptos för att visa att denna relativt lilla molekyl är en fullständigt transformerad cellinje. Nyligen isolerades en receptor för TWEAK genom uttryckskloning från ett HUVEC-cell-cDNA-bibliotek. TweakR är ett litet protein som tillhör superfamiljen TNF-receptorer. TweakR kan initiera en proliferativ signal genom att binda till TRAF1, 2 och 3. TweakR-mRNA uppregleras under vävnadsregenerering i aorta och lever. Det kan också spela en roll i vaskulär cellmigration och angiogenes.
Specifikationer
Tillträdesnummer AI255180; C87282; CD266; FGF-inducerbar 14; Fgfrp2; fibroblasttillväxtfaktorreglerat protein 2; fibroblasttillväxtfaktorinducerbart protein med omedelbart tidigt svar 14; Fibroblasttillväxtfaktorreglerat protein 2; FN14; HPIP; TNF-receptorsuperfamiljemedlem 12A; Tnfrsf12a; Tumörnekrosfaktorreceptor-superfamiljmedlem 12 A; tumörnekrosfaktorreceptorsuperfamilj, medlem 12 A; TweakR; TWEAK-R; tweak-receptor; typ I transmembranprotein Fn14
Analysintervall 0,3 till 80 ng/ml
Analyskänslighet 0.3 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 302965
Gensymbol TNFRSF12A
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål CD266
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter