Läs mer
Novus Biologicals™ Rat Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18273324 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
4 Vials
Produktkod. Kvantitet
18273324 4 Vials
1 options
Produktkod. 18273324 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82089209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6715.00 SEK
    6348.30 SEK / Paket med 4
    Save 366.70 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
The Rat Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from rat. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Universal
Kvantitet 4 Vials
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Universal Protein Lysate: Rat Normal Tissues
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Rat
Värd art Rat
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Rat Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only