Läs mer
Reagecon™ Förhållande Turbiditet Standard
Handla allt Reagecon Produkter
Volym (metrisk):
100 ml
500 ml
Grumlighet:
0,2 NTU
2 NTU
20 NTU
50 NTU
90 NTU
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förhållande Turbiditet Standard |
| För användning med (utrustning) | Ratio Instrument |
| Noggrannhet | ±1 % |
| Grumlighet | 0,2 NTU |
| Certifikat och efterlevnad | NIST, US EPA godkänd |
| Volym (metrisk) | 500 ml |