Läs mer
Reagecon™ Förhållande Turbiditet Standard
Produktkod. 11536583 Handla allt Reagecon Produkter
Volym (metrisk):
100 ml
500 ml
Grumlighet:
0,2 NTU
2 NTU
20 NTU
50 NTU
90 NTU
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11536583
Brand: Reagecon™ CRSR50100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Typ Förhållande Turbiditet Standard
För användning med (utrustning) Ratio Instrument
Noggrannhet ±1 %
Grumlighet 50 NTU
Certifikat och efterlevnad NIST, US EPA godkänd
Volym (metrisk) 100 ml