Specifikationer
| Typ | Förhållande Turbiditet Standard |
| För användning med (utrustning) | Ratio Instrument |
| Noggrannhet | ±1 % |
| Grumlighet | 90 NTU |
| Certifikat och efterlevnad | NIST, US EPA godkänd |
| Volym (metrisk) | 100 ml |