Läs mer
Raubasine, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ajmalicine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O3/c1-12-16-10-23-8-7-14-13-5-3-4-6-18(13)22-20(14)19(23)9-15(16)17(11-26-12)21(24)25-2/h3-6,11-12,15-16,19,22H,7-10H2,1-2H3/t12-,15-,16+,19-/m0/s1 |
| Formel vikt | 352.1787 |