Läs mer
Rauwolscine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16465956
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16465956 100 mg -
16461507 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16465956 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12710A
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Rauwolscine hydrochloride is a potent and specific α2 adrenergic receptor antagonist with a Ki of 12 nM.
Rauwolscine hydrochloride is a potent and specific α2 adrenergic receptor antagonist with a Ki of 12 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rauwolscine hydrochloride
CAS 6211-32-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H27ClN2O3
Kvantitet 100 mg
Synonym α-Yohimbine hydrochloride Corynanthidine hydrochloride Isoyohimbine hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 6 mg/mL (15.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (12.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H]Cl.[H][C@]12C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CCN1C[C@@]5([H])CC[C@H](O)[C@@H](C(OC)=O)[C@]5(C2)[H]
Molekylvikt (g/mol) 390.9
Formel vikt 390.9
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation