Läs mer
Ravoxertinib, MedChemExpress
Beskrivning
Ravoxertinib (GDC-0994) is an orally active ERK kinase inhibitor with an IC50 of 6.1 nM and 3.1 nM for ERK1 and ERK2, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ravoxertinib |
| CAS | 1453848-26-4 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H18ClFN6O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | GDC-0994 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (79.39 mM) |
| LEDER | O=C1C=C(C2=NC(NC3=CC=NN3C)=NC=C2)C=CN1[C@@H](C4=CC=C(Cl)C(F)=C4)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.86 |
| Visa mer |