Läs mer
Ravuconazole, MedChemExpress
Produktkod. 16488627
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16488627 5 mg -
16453416 25 mg 25mg
16446018 10 mg 10mg
16420216 2 mg -
16462157 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16488627 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14272
MedChemExpress Ravuconazole (BMS-207147;ER-30346) is an orally available triazoleantifungle agent that potently inhibits a wide range of fungi.
Ravuconazole (BMS-207147
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ravuconazole
Fysisk form Powder
CAS 182760-06-1
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H17F2N5OS
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BMS-207147 ER-30346
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.29 mM)
LEDER FC1=CC(F)=CC=C1[C@](CN2C=NC=N2)(O)[C@@H](C)C3=NC(C4=CC=C(C#N)C=C4)=CS3
Molekylvikt (g/mol) 437.47
Formel vikt 437.47
Procent renhet 98.85%