Läs mer
Raxatrigine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Raxatrigine hydrochloride (GSK-1014802 hydrochloride) is a novel small molecule state-dependent sodium channel blocker
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Raxatrigine hydrochloride |
| CAS | 934240-31-0 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H20ClFN2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | GSK-1014802 hydrochlorideCNV1014802 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (88.36 mM) ∣H2O : 14.29 mg/mL (40.73 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([C@H]1N[C@@H](C2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3F)C=C2)CC1)N.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.82 |
| Visa mer |